2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥98.0% (par GC) réactif de dérivatisation, pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: BSTFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.10255.0025EA 479 EUR InStock
1.10255.0025 1.10255.0005
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥98.0% (par GC) réactif de dérivatisation, pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,4 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 1993
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité