Sodium hydroxyde solution 32% (par acidimétrie), EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter.
1.37023.9025 1.37023.5000 1.37023.1002 1.37023.9950 1.37023.2500 1.37023.9200
1.37023.9025EA 0 EUR InStock
1.37023.9025 1.37023.5000 1.37023.1002 1.37023.9950 1.37023.2500 1.37023.9200
Sodium hydroxyde solution 32% (par acidimétrie), EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Sodium hydroxyde
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric,NaOH) 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) * ≤ 2.00 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.0 I.U./ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité