2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 36.7 EUR InStock
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Point d'ébullition: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005785
Numéro CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité