2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 56.9 EUR InStock
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité