2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 52 EUR InStock
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1.211 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004678
Numéro CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité