Benzoylacétate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01808.0100 8.01808.0250 8.01808.9010
8.01808.0100EA 37.7 EUR InStock
8.01808.0100 8.01808.0250 8.01808.9010
Benzoylacétate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Benzoylacétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.114 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00009196
Numéro CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.21 g/mol
Boiling Point 265 - 270 °C (decomposition)
Vapor Pressure 1 hPa (108 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.531 (20 °C, 589 nm)
Density 1.114 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 375 °C DIN 51794
Synonyms Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
Hill Formula C11H12O3
Chemical Formula C6H5COCH2COOC2H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité