Crotonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: trans-Crotonate d'éthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02668.1000EA 237 EUR InStock
8.02668.9999 8.02668.1000 8.02668.0250
Crotonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Crotonate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Numéro MDL: MFCD00009289
Numéro CAS: 623-70-1
ONU: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité