1,3-Diméthylurée, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N'-Diméthylurée
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03244.1000EA 78.5 EUR InStock
8.03244.1000 8.03244.0100 8.03244.9999
1,3-Diméthylurée, Sigma-Aldrich®
1,3-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Densité: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008286
Numéro CAS: 96-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 765 g/l (21.5 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (115 °C)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité