Alcool fulfurylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04015.1000EA 56.1 EUR InStock
8.04015.9999 8.04015.1000 8.04015.9028 8.04015.0100
Alcool fulfurylique, Sigma-Aldrich®
Alcool fulfurylique
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
ONU: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₅H₆O₂
Molar Mass 98.1 g/mol
Boiling point 170 - 171 °C (1013 mbar)
Density 1.13 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.8 - 16.3 %(V)
Flash point 65 °C
Ignition temperature 390 °C
Melting Point -31 °C
pH value 6 (300 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure 0.53 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4845 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 177 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 400 mg/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité