Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyronitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.04805.9025EA 0 EUR InStock
8.04805.9025 8.04805.9999
Isobutyronitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isobutyronitrile


Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0,773 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001873
Numéro CAS: 78-82-0
ONU: 2284
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 13,05173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -72 °C
Molar Mass 69.11 g/mol
Boiling Point 103.8 °C
Vapor Pressure 43.5 hPa (25 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.372 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 12.7 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O)
Ignition Point 482 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité