Methacrylamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05792.0250 8.05792.9025
8.05792.0250EA 83.1 EUR InStock
8.05792.0250 8.05792.9025
Methacrylamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Densité: 1.053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00008018
Numéro CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 2 - 15 %(V)
Density 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité