Sodium hydrogénosulfite 39% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Hydrogénosulfite de sodiumBisulfite de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06356.1000EA 33.9 EUR InStock
8.06356.1000 8.06356.9999 8.06356.9025 8.06356.2500
Sodium hydrogénosulfite 39% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
ONU: 2693
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité