Pentaérythritol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07331.0100EA 32.6 EUR InStock
8.07331.9015 8.07331.0100 8.07331.1000 8.07331.9999
Pentaérythritol, Sigma-Aldrich®
Pentaérythritol
Formule: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 260…264 °C
Densité: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004692
Numéro CAS: 115-77-5
Merck Index: 12,07245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 72.3 g/l (25 °C)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 136.14 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
Boiling Point 276 °C (40 hPa)
Vapor Pressure  - 0.00001 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 35 °C)
Ignition Point 490 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité