Anhydride tétrabromophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08096.0250EA 57.4 EUR InStock
8.08096.9999 8.08096.0250
Anhydride tétrabromophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride tétrabromophtalique
Formule: C₈Br₄O₃
MW: 463,7 g/mol
Point d'ébullition: 477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…274 °C
Densité: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005919
Numéro CAS: 632-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 271 - 274 °C
Molar Mass 463.7 g/mol
Vapor Pressure 14.67 Pa (20 °C)
Density 2.87 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité