L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Propylcyclohexanone zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ200
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
8.14584.0005EA 29.9 EUR InStock
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
4-Propylcyclohexanone zS, Sigma-Aldrich®
4-Propylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140.23 g/mol
Point d'ébullition: 219
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00058690
Numéro CAS: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.96 g/l (20 °C)
Molar Mass 140.22 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité