Tétrabutylammonium hydroxyde 12,5% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18215.1000EA 315 EUR InStock
8.18215.1000 8.18215.0250 8.18215.9999
Tétrabutylammonium hydroxyde 12,5% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité