5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18257.0100EA 86.1 EUR InStock
8.18257.0100 8.18257.9999
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005604
Numéro CAS: 94-52-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 163.14 g/mol
Bulk Density 270 kg/m3
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité