5-Fluorouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Fluorouracile5-FU
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18505.0005EA 73.2 EUR InStock
8.18505.0005 8.18505.9999
5-Fluorouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Fluorouracile
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 130.08 g/mol
Boiling Point 190 - 200 °C (0.13 hPa)
pH 4.3 - 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité