(Chlorométhyl)triméthylsilane, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 149 EUR InStock
8.18557.0025 8.18557.0100
(Chlorométhyl)triméthylsilane, Sigma-Aldrich®
(Chlorométhyl)triméthylsilane
Formule: ClH₂CSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000878
Numéro CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
ONU: 2985
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité