Thiophène-2-éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18682.0025EA 109 EUR InStock
8.18682.0025 8.18682.9999
Thiophène-2-éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Thiophène-2-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Densité: 1,197 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005462
Numéro CAS: 5402-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 128.18 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (2 hPa)
Refractive Index 1.5478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Hill Formula C6H8OS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité