Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with methanol 10 %
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 37.3 EUR InStock
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité