2-Méthoxyéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Methoxyethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 153 EUR InStock
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
2-Méthoxyéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Méthoxyéthylamine
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008180
Numéro CAS: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
ONU: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité