Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formiate de pentyle, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20058.0100EA 118 EUR InStock
8.20058.0100 8.20058.9999
Formiate de pentyle, Sigma-Aldrich®
Formiate de pentyle


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049220
Numéro CAS: 638-49-3
ONU: 1109
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble,(slow decomposition)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 129 - 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (50 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.3992 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 10 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité