Bromure de 2-bromoéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
8.20176.0100EA 59.1 EUR InStock
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
Bromure de 2-bromoéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité