Furanne stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20594.0250 8.20594.1000
8.20594.0250EA 37.3 EUR InStock
8.20594.0250 8.20594.1000
Furanne stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Furanne
Formule: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 31.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –50 °C
Numéro MDL: MFCD00003222
Numéro CAS: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
ONU: 2389
ADR: 3,I
Merck Index: 13,04317
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 32 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 670 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 14.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Saturation concentration 1870 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité