(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 28.6 EUR InStock
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé, Sigma-Aldrich®
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité