2-Thiouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 78.2 EUR InStock
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Thiouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité