L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorure de trimethylammonium zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Trimethylamine hydrochloride
MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
8.21178.0005EA 33.1 EUR InStock
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
Chlorure de trimethylammonium zS, Sigma-Aldrich®
Chlorure de trimethylammonium
Formule: C₃H₁₀ClN
MW: 95.57 g/mol
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012478
Numéro CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité