Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isophtalaldéhyde, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Synonyms: m-Phtalaldéhyde

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.21821.0010EA 109 EUR InStock
8.21821.0010 8.21821.9999
Isophtalaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Isophtalaldéhyde


Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00003372
Numéro CAS: 626-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 85 - 90 °C
Molar Mass 134.14 g/mol
Boiling Point 134 °C
Synonyms 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
Hill Formula C8H6O2
Chemical Formula C6H4-1,3-(CHO)2


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité