6-Propyl-2-thiouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22137.0025 8.22137.0100
8.22137.0025EA 57.7 EUR InStock
8.22137.0025 8.22137.0100
6-Propyl-2-thiouracile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracile
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…218 °C
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 216 - 220 °C
Molar Mass 170.22 g/mol
Bulk Density 159 kg/m3
Flash Point 300 °C
pH 6 - 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité