Octadécyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trichloro(octadécyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22170.0100EA 116 EUR InStock
8.22170.0100 8.22170.9999
Octadécyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Octadécyltrichlorosilane
Formule: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000484
Numéro CAS: 112-04-9
ONU: 1800
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 387.94 g/mol
Boiling Point 223 °C (13 hPa)
Flash Point 89 °C
Density 1228 g/mol
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité