N,N-Diméthyléthylamine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: DMEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
8.40018.0100EA 30 EUR InStock
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
N,N-Diméthyléthylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyléthylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009039
Numéro CAS: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
ONU: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -140 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 36.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 527 hPa (20 °C)
Flash Point -45.5 °C
Explosion Limit 0.9 - 11.2 %(V)
Density 0.675 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité