N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 77.9 EUR InStock
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité