Acide 3-fluorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41139.0001EA 54.5 EUR InStock
8.41139.0001
Acide 3-fluorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-fluorophtalique
Formule: C₈H₅FO₄
MW: 184,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 184.12 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité