Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trichlorosilyl)butyronitrile, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41248.0025EA 132 EUR InStock
8.41248.0025
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile, Sigma-Aldrich®
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile


Formule: NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃
MW: 202,54 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013832
Numéro CAS: 1071-27-8
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Molar Mass 202.54 g/mol
Boiling Point 237 - 238 °C (1013 hPa)
Flash Point 92 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité