Chrysène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41690.0001EA 170 EUR InStock
8.41690.0001
Chrysène, Sigma-Aldrich®
Chrysène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003698
Numéro CAS: 218-01-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02275
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/37/2374737.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 228.29 g/mol
Boiling Point 448 °C
Density 1.274 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité