(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 65.1 EUR InStock
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Densité: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013694
Numéro CAS: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité