Propionate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Propionic acid benzyl ester, Benzyl propanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43784.0100 8.43784.0500
8.43784.0100EA 31.5 EUR InStock
8.43784.0100 8.43784.0500
Propionate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propionate de benzyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Densité: 1.029…1.033 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027003
Numéro CAS: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité