Eucalyptol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 52 EUR InStock
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucalyptol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167977
Numéro CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03940
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité