3-(Hydroxymethyl)indole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
15557122-25G 15557122
MOLE15557122-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15557122-25G MOLE15557122
3-(Hydroxymethyl)indole
3-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005632
Numéro CAS: 700-06-1
EINECS: 211-836-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité