Bromure de benzyltriméthylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Benzyltriméthylammonium bromure
MOLE18152625-100GEA 0 EUR InStock
MOLE18152625-100G
Bromure de benzyltriméthylammonium
Bromure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Numéro MDL: MFCD00011780
Numéro CAS: 5350-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité