Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLE27753742-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27753742-5G
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Point de fusion: 258…259 °C
Numéro MDL: MFCD00005612
Numéro CAS: 399-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité