2-Désoxy-D(-)-ribose
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Deoxy-D-arabinose2-Deoxy-D-erythropentoseThyminose
MOLE12691995-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12691995-25G
2-Désoxy-D(-)-ribose
2-Désoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité