Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triméthyloxazole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,4,5-Triméthyl-1,3-oxazole

MOLE34114795-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34114795-25G
2,4,5-Triméthyloxazole
2,4,5-Triméthyloxazole


Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9569 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005308
Numéro CAS: 20662-84-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité