1-(2-Pyridyl)pipérazine
Fournisseur: Molekula
MOLE53917698-25GEA 0 EUR InStock
MOLE53917698-25G
1-(2-Pyridyl)pipérazine
1-(2-Pyridyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…87 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006216
Numéro CAS: 34803-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité