Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitrothiazole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Nitrothiazole-2-ylamine

MOLEM22911194EA 0 EUR InStock
MOLEM22911194
2-Amino-5-nitrothiazole
2-Amino-5-nitrothiazole


Formule: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,14 g/mol
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00005326
Numéro CAS: 121-66-4
Merck Index: 13,00456
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité