Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole-3-carbaldéhyde

Fournisseur: Molekula

MOLEM24811401EA 0 EUR InStock
MOLEM24811401
Indole-3-carbaldéhyde
Indole-3-carbaldéhyde


Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité