Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: PMS

MOLE20097670-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20097670-25G
Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
5-Méthylphénazinium méthosulfate


Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité