Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-p-toluonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: p-(Bromométhyl)benzonitrile4-(Bromométhyl)benzonitrile

MOLE12164421-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12164421-25G
α-Bromo-p-toluonitrile
α-Bromo-p-toluonitrile


Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité