Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-fluorobiphényl

Fournisseur: Molekula

MOLE11666364-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11666364-5G
4-Bromo-2-fluorobiphényl
4-Bromo-2-fluorobiphényl


Formule: C₁₂H₈BrF
MW: 251,1 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38,5 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051716
Numéro CAS: 41604-19-7
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité